Principaux documents
ENAH03A1C973
Enamine
(2E)-3-{3-ethoxy-4-[2-(4-fluorophenoxy)ethoxy]phenyl}prop-2-enoic acid
100 MG
96,20 €
250 MG
135,20 €
500 MG
258,70 €
1 G
370,50 €
2.5 G
726,70 €
5 G
1 072,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-832963-100MG
96,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
96,20 €
250 MG
135,20 €
500 MG
258,70 €
1 G
370,50 €
2.5 G
726,70 €
5 G
1 072,50 €
About This Item
Poids moléculaire :
346.36
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-832963-100MG
96,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(2E)-3-{3-ethoxy-4-[2-(4-fluorophenoxy)ethoxy]phenyl}-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C19H19FO5/c1-2-23-18-13-14(4-10-19(21)22)3-9-17(18)25-12-11-24-16-7-5-15(20)6-8-16/h3-10,13H,2,11-12H2,1H3,(H,21,22)/b10-4+
Clé InChI
FAHGSYHYYHTIGB-ONNFQVAWSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-832963
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-832963