Principaux documents
ENAH03A1C2FE
Enamine
(5,5-difluorooxan-2-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.62
Numéro MDL:
Iupac Name
(5,5-difluorotetrahydro-2H-pyran-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11F2NO.ClH/c7-6(8)2-1-5(3-9)10-4-6;/h5H,1-4,9H2;1H
Clé InChI
PKPNUIDVPWSBAA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-814432
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-814432