ENAH03A1B72F
Enamine
3-(phenoxymethyl)aniline hydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-781726-100MG
49,40 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-781726-100MG
49,40 €
Pf
143-146
Iupac Name
3-(phenoxymethyl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H13NO.ClH/c14-12-6-4-5-11(9-12)10-15-13-7-2-1-3-8-13;/h1-9H,10,14H2;1H
Clé InChI
WLAZNPAWGOJNRG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-781726