Principaux documents
ENAH03A1A879
Enamine
N-[4-(methylamino)phenyl]acetamide
100 MG
84,50 €
250 MG
120,90 €
500 MG
189,80 €
1 G
243,10 €
2.5 G
518,70 €
5 G
949,00 €
Réf. du fournisseur: EN300-761439-100MG
84,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
84,50 €
250 MG
120,90 €
500 MG
189,80 €
1 G
243,10 €
2.5 G
518,70 €
5 G
949,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.21
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-761439-100MG
84,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
94-95
Iupac Name
N-[4-(methylamino)phenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C9H12N2O/c1-7(12)11-9-5-3-8(10-2)4-6-9/h3-6,10H,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
KFOAZAKXCKGMHP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761439
Melting Point
94-95
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761439