Principaux documents
ENAH03A1A290
Enamine
3,3-difluoro-6-methylpiperidin-2-one
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1 019,20 €
1 G
1 307,80 €
2.5 G
2 563,60 €
5 G
3 793,40 €
10 G
5 626,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-724910-50MG
304,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1 019,20 €
1 G
1 307,80 €
2.5 G
2 563,60 €
5 G
3 793,40 €
10 G
5 626,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.14
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-724910-50MG
304,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3,3-difluoro-6-methylpiperidin-2-one
Inchi Code
1S/C6H9F2NO/c1-4-2-3-6(7,8)5(10)9-4/h4H,2-3H2,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
WVMVYOZWXBWHGN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-724910
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-724910