Principaux documents
ENAH03A1A0DC
Enamine
2-bromo-4-methyl-1-(pentafluoroethyl)benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.04
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-4-methyl-1-(perfluoroethyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H6BrF5/c1-5-2-3-6(7(10)4-5)8(11,12)9(13,14)15/h2-4H,1H3
Clé InChI
HNMJLGNQJDODQS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1198034
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1198034