Principaux documents
ENAH03A198CF
Enamine
methyl N-(3-aminocyclobutyl)-N-methylcarbamate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.66
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl (3-aminocyclobutyl)(methyl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2O2.ClH/c1-9(7(10)11-2)6-3-5(8)4-6;/h5-6H,3-4,8H2,1-2H3;1H
Clé InChI
OXFHSMGRTVSIBL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1196169
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1196169