Principaux documents
ENAH03A1962C
Enamine
rac-(1R,2S,3R,4S)-3-aminobicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.66
Numéro MDL:
Pf
198-200
Iupac Name
(1S,2R,3S,4R)-3-aminobicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO2.ClH/c9-7-5-2-1-4(3-5)6(7)8(10)11;/h4-7H,1-3,9H2,(H,10,11);1H/t4-,5+,6+,7-;/m0./s1
Clé InChI
GVGHCTZKPYWADE-MBWJBUSCSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1179830
Melting Point
198-200
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1179830