ENAH03A19623
Enamine
4-hydroxy-3-[(morpholin-4-yl)methyl]benzaldehyde hydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-1179771-100MG
148,20 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-1179771-100MG
148,20 €
Iupac Name
4-hydroxy-3-(4-morpholinylmethyl)benzaldehyde hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15NO3.ClH/c14-9-10-1-2-12(15)11(7-10)8-13-3-5-16-6-4-13;/h1-2,7,9,15H,3-6,8H2;1H
Clé InChI
JCMQAKJJIXRNTC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1179771