Principaux documents
ENAH03A180BD
Enamine
8-methoxy-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.73
Numéro MDL:
Iupac Name
8-methoxy-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17NO.ClH/c1-8-6-9-4-3-5-11(14-2)12(9)10(13)7-8;/h3-5,8,10H,6-7,13H2,1-2H3;1H
Clé InChI
RSGQIGGDCUXETH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1168268
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1168268