Principaux documents
ENAH03A179CB
Enamine
methyl 2-aminohex-5-enoate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.65
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-aminohex-5-enoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2.ClH/c1-3-4-5-6(8)7(9)10-2;/h3,6H,1,4-5,8H2,2H3;1H
Clé InChI
LBWJUZYGRREYQH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1166858
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1166858