Principaux documents
ENAH03A168A1
Enamine
(3S)-3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-(4-phenylphenyl)propanoic acid
100 MG
391,30 €
250 MG
559,00 €
500 MG
882,70 €
1 G
1 131,00 €
2.5 G
2 216,50 €
5 G
3 279,90 €
10 G
4 864,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-1162729-100MG
391,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
391,30 €
250 MG
559,00 €
500 MG
882,70 €
1 G
1 131,00 €
2.5 G
2 216,50 €
5 G
3 279,90 €
10 G
4 864,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
341.41
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1162729-100MG
391,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(3S)-3-[1,1'-biphenyl]-4-yl-3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]propanoic acid
Inchi Code
1S/C20H23NO4/c1-20(2,3)25-19(24)21-17(13-18(22)23)16-11-9-15(10-12-16)14-7-5-4-6-8-14/h4-12,17H,13H2,1-3H3,(H,21,24)(H,22,23)/t17-/m0/s1
Clé InChI
ZWLSFMKIYINIHZ-KRWDZBQOSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1162729
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1162729