Principaux documents
ENAH03A117D7
Enamine
2-amino-1-(3-fluoro-4-methylphenyl)ethan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.2
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-1-(3-fluoro-4-methylphenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C9H12FNO/c1-6-2-3-7(4-8(6)10)9(12)5-11/h2-4,9,12H,5,11H2,1H3
Clé InChI
CRXVAJLVRGFELS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1147126
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1147126