Principaux documents
ENAH03A0E712
Enamine
2-[5-(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.15
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(5-(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H8F2N2O2/c1-11-6(7(8)9)4(3-10-11)2-5(12)13/h3,7H,2H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
UNRKJGWANFYGMZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1139163
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1139163