Principaux documents
ENAH03A0AC42
Enamine
methyl 4-oxospiro[2.4]heptane-5-carboxylate
50 MG
312,00 €
100 MG
466,70 €
250 MG
666,90 €
500 MG
1 047,80 €
1 G
1 344,20 €
Réf. du fournisseur: EN300-1127795-50MG
312,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
312,00 €
100 MG
466,70 €
250 MG
666,90 €
500 MG
1 047,80 €
1 G
1 344,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.19
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1127795-50MG
312,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 4-oxospiro[2.4]heptane-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H12O3/c1-12-8(11)6-2-3-9(4-5-9)7(6)10/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
PQXIZTYFOUNDPO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1127795
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1127795