Key Documents
ENAH03A083BE
Enamine
(2,2-difluorocyclohexyl)methanesulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.25
Numéro MDL:
Iupac Name
(2,2-difluorocyclohexyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H13F2NO2S/c8-7(9)4-2-1-3-6(7)5-13(10,11)12/h6H,1-5H2,(H2,10,11,12)
Clé InChI
FYCWZRXKLVNSPR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1120695
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1120695