Principaux documents
ENAH03A07BE9
Enamine
ethyl 4H,5H,6H,7H-pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.22
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H13N3O2/c1-2-14-9(13)7-5-10-8-3-4-11-12(8)6-7/h3-4,7,10H,2,5-6H2,1H3
Clé InChI
ZTMLZAHMUGKNEB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1119113
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1119113