ENAH03A03DCF
Enamine
5-amino-1-(2,2-difluoroethyl)-1,2-dihydropyridin-2-one
Réf. du fournisseur: EN300-1109148-100MG
403,00 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-1109148-100MG
403,00 €
Iupac Name
5-amino-1-(2,2-difluoroethyl)-2(1H)-pyridinone
Inchi Code
1S/C7H8F2N2O/c8-6(9)4-11-3-5(10)1-2-7(11)12/h1-3,6H,4,10H2
Clé InChI
BTKLAKUWGRPOTQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1109148