ENAH03A024C1
Enamine
2-(tribromomethyl)oxirane
Réf. du fournisseur: EN300-659035-50MG
304,20 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-659035-50MG
304,20 €
Iupac Name
2-(tribromomethyl)oxirane
Inchi Code
1S/C3H3Br3O/c4-3(5,6)2-1-7-2/h2H,1H2
Clé InChI
RETDLDJGIUNIEJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-659035