Principaux documents
ENAH03A01D88
Enamine
6-chloro-1-(4-methoxyphenyl)-1H,2H,3H,4H,9H-pyrido[3,4-b]indole hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.26
Numéro MDL:
Iupac Name
6-chloro-1-(4-methoxyphenyl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole hydrochloride
Inchi Code
1S/C18H17ClN2O.ClH/c1-22-13-5-2-11(3-6-13)17-18-14(8-9-20-17)15-10-12(19)4-7-16(15)21-18;/h2-7,10,17,20-21H,8-9H2,1H3;1H
Clé InChI
YKXVEUYLCLISFV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651461
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651461