Principaux documents
ENAH03A01D7C
Enamine
methyl 4-amino-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.62
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 4-amino-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3O2.ClH/c1-9-3-4(7)5(8-9)6(10)11-2;/h3H,7H2,1-2H3;1H
Clé InChI
LUSFLIUWVHQEFL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651446
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651446