Documents
ENAH03A01D4E
Enamine
2-(4-amino-1H-pyrazol-1-yl)propanoic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.62
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4-amino-1H-pyrazol-1-yl)propanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3O2.ClH/c1-4(6(10)11)9-3-5(7)2-8-9;/h2-4H,7H2,1H3,(H,10,11);1H
Clé InChI
BJKNFYIGSKGCJW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651376
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651376