Documents
ENAH03A01953
Enamine
2-bromo-1,3-diethyl-5-methylbenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.14
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-1,3-diethyl-5-methylbenzene
Inchi Code
1S/C11H15Br/c1-4-9-6-8(3)7-10(5-2)11(9)12/h6-7H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
QWIITRRSNVBPDK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303389