ENAH03A015EB
Enamine
2-fluoro-5-formyl-N-methylbenzene-1-sulfonamide
Réf. du fournisseur: EN300-209213-50MG
296,40 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-209213-50MG
296,40 €
Iupac Name
2-fluoro-5-formyl-N-methylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H8FNO3S/c1-10-14(12,13)8-4-6(5-11)2-3-7(8)9/h2-5,10H,1H3
Clé InChI
JRAYVCVNBWHXQQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209213