Principaux documents
ENAH03A01477
Enamine
(5-tert-butyl-2-methoxyphenyl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.29
Numéro MDL:
Iupac Name
(5-tert-butyl-2-methoxyphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C12H19NO/c1-12(2,3)10-5-6-11(14-4)9(7-10)8-13/h5-7H,8,13H2,1-4H3
Clé InChI
HXWJVGQRJZZUOD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1091633
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1091633