Principaux documents
ENAH03A01446
Enamine
6-bromo-3-fluoro-N-hydroxypyridine-2-carboxamide
50 MG
427,20 €
100 MG
615,70 €
250 MG
860,10 €
500 MG
1 329,40 €
1 G
1 689,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-1091456-50MG
427,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
427,20 €
100 MG
615,70 €
250 MG
860,10 €
500 MG
1 329,40 €
1 G
1 689,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.01
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1091456-50MG
427,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
6-bromo-3-fluoro-N-hydroxypicolinamide
Inchi Code
1S/C6H4BrFN2O2/c7-4-2-1-3(8)5(9-4)6(11)10-12/h1-2,12H,(H,10,11)
Clé InChI
LVUCFTSOUJGAGS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1091456
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1091456