Principaux documents
ENAH03A01393
Enamine
3-amino-2-cyclopropylpropan-1-ol hydrochloride
100 MG
378,30 €
250 MG
542,10 €
500 MG
855,40 €
1 G
1 095,90 €
2.5 G
2 147,60 €
5 G
3 177,20 €
10 G
4 713,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-1266307-100MG
378,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
378,30 €
250 MG
542,10 €
500 MG
855,40 €
1 G
1 095,90 €
2.5 G
2 147,60 €
5 G
3 177,20 €
10 G
4 713,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.64
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1266307-100MG
378,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-amino-2-cyclopropylpropan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO.ClH/c7-3-6(4-8)5-1-2-5;/h5-6,8H,1-4,7H2;1H
Clé InChI
CQTUICIRMSUXAL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266307
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266307