Principaux documents
ENAH03A01334
Enamine
(1R,6S,7R)-bicyclo[4.1.0]heptan-7-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.65
Numéro MDL:
Pf
224-225
Iupac Name
(1R,6S,7r)-bicyclo[4.1.0]heptan-7-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N.ClH/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)7;/h5-7H,1-4,8H2;1H/t5-,6+,7+;
Clé InChI
DHFFJAHGRGPJSA-QQJGYDLDSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1086764
Melting Point
224-225
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1086764