Principaux documents
ENAH03A0036B
Enamine
1-methyl-1H-pyrazole-3-carbohydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.14
Numéro MDL:
Iupac Name
1-methyl-1H-pyrazole-3-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C5H8N4O/c1-9-3-2-4(8-9)5(10)7-6/h2-3H,6H2,1H3,(H,7,10)
Clé InChI
VHRVJYZZWNADNS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1082730
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1082730