Principaux documents
ENAH03A000B0
Enamine
lithium(1+) ion 4-hydroxybutane-1-sulfonate
100 MG
23,40 €
250 MG
23,40 €
500 MG
27,30 €
1 G
35,10 €
2.5 G
68,90 €
5 G
122,20 €
10 G
231,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-1081931-100MG
23,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
23,40 €
250 MG
23,40 €
500 MG
27,30 €
1 G
35,10 €
2.5 G
68,90 €
5 G
122,20 €
10 G
231,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.12
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1081931-100MG
23,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
lithium 4-hydroxybutane-1-sulfonate
Inchi Code
1S/C4H10O4S.Li/c5-3-1-2-4-9(6,7)8;/h5H,1-4H2,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
Clé InChI
JVUTWSBTKMUFMN-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
RT
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1081931
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1081931