Principaux documents
ENAH039FE8A9
Enamine
3,3-difluoro-2,2-dimethylpropane-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.64
Numéro MDL:
Iupac Name
3,3-difluoro-2,2-dimethylpropane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H9ClF2O2S/c1-5(2,4(7)8)3-11(6,9)10/h4H,3H2,1-2H3
Clé InChI
XZWPNUGBFGDLOG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1073166
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1073166