ENAH039FE277
Enamine
2-[(E)-2-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)ethenyl]pyridine
Réf. du fournisseur: EN300-1067802-50MG
341,40 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-1067802-50MG
341,40 €
Iupac Name
2-[(E)-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)ethenyl]pyridine
Inchi Code
1S/C13H18BNO2/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)9-8-11-7-5-6-10-15-11/h5-10H,1-4H3/b9-8+
Clé InChI
CTWJAXMMJWFSDO-CMDGGOBGSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1067802