Principaux documents
ENAH039FDB2B
Enamine
2-(3-methylthiophen-2-yl)acetic acid
100 MG
327,10 €
250 MG
446,70 €
500 MG
678,10 €
1 G
857,50 €
2.5 G
1 637,50 €
5 G
2 401,90 €
10 G
3 539,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-194523-100MG
327,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
327,10 €
250 MG
446,70 €
500 MG
678,10 €
1 G
857,50 €
2.5 G
1 637,50 €
5 G
2 401,90 €
10 G
3 539,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.21
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-194523-100MG
327,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
89-90
Iupac Name
(3-methyl-2-thienyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H8O2S/c1-5-2-3-10-6(5)4-7(8)9/h2-3H,4H2,1H3,(H,8,9)
Clé InChI
YTGJNMDKPCCOOT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194523
Melting Point
89-90
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194523