Key Documents
ENAH039FDA19
Enamine
4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.2
Numéro MDL:
Pf
121-122
Iupac Name
4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C11H10F3NO/c12-11(13,14)9-3-1-7(2-4-9)8-5-10(16)15-6-8/h1-4,8H,5-6H2,(H,15,16)
Clé InChI
PDTLMKLERGEENQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137399
Melting Point
121-122
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137399