Principaux documents
ENAH0385BF65
Enamine
tert-butyl 4-(but-2-enoyl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.34
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (E)-4-(but-2-enoyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H23NO3/c1-5-6-12(16)11-7-9-15(10-8-11)13(17)18-14(2,3)4/h5-6,11H,7-10H2,1-4H3/b6-5+
Clé InChI
DDSQDOFHRREAHJ-AATRIKPKSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-795929
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-795929