Documents
ENAH0385A1BE
Enamine
5-ethynyl-1-methyl-1H-1,2,4-triazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
107.11
Numéro MDL:
Pf
76-77
Iupac Name
5-ethynyl-1-methyl-1H-1,2,4-triazole
Inchi Code
1S/C5H5N3/c1-3-5-6-4-7-8(5)2/h1,4H,2H3
Clé InChI
UVJMGPFHMYNHBV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-787686
Melting Point
76-77
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-787686