Documents
ENAH038594A0
Enamine
7-methoxy-5-methyl-1-benzofuran-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.2
Numéro MDL:
Iupac Name
7-methoxy-5-methylbenzofuran-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H10O4/c1-6-3-7-5-9(11(12)13)15-10(7)8(4-6)14-2/h3-5H,1-2H3,(H,12,13)
Clé InChI
FVWRDUHRFKENAF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-784943
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-784943