Principaux documents
ENAH03858043
Enamine
3-(3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}cyclobutyl)prop-2-ynoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.27
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(3-((tert-butoxycarbonyl)amino)cyclobutyl)propiolic acid
Inchi Code
1S/C12H17NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-9-6-8(7-9)4-5-10(14)15/h8-9H,6-7H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)
Clé InChI
RBABMNHXGIJTNI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-767861
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-767861