Principaux documents
ENAH03857D34
Enamine
1-(6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-4-yl)piperidine-4-carboxylic acid
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1 202,50 €
2.5 G
2 356,90 €
5 G
3 486,60 €
10 G
5 168,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-767066-100MG
416,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1 202,50 €
2.5 G
2 356,90 €
5 G
3 486,60 €
10 G
5 168,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.23
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-767066-100MG
416,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(6-hydroxypyrimidin-4-yl)piperidine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H13N3O3/c14-9-5-8(11-6-12-9)13-3-1-7(2-4-13)10(15)16/h5-7H,1-4H2,(H,15,16)(H,11,12,14)
Clé InChI
UXBQIJNWMJIUCA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-767066
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-767066