Principaux documents
ENAH0385693E
Enamine
2-(1-ethyl-5-oxopyrrolidin-2-yl)acetic acid
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1 019,20 €
1 G
1 307,80 €
2.5 G
2 563,60 €
5 G
3 793,40 €
10 G
5 626,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-761715-50MG
304,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1 019,20 €
1 G
1 307,80 €
2.5 G
2 563,60 €
5 G
3 793,40 €
10 G
5 626,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.2
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-761715-50MG
304,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(1-ethyl-5-oxo-2-pyrrolidinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H13NO3/c1-2-9-6(5-8(11)12)3-4-7(9)10/h6H,2-5H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
BABFDJDHGVJREU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761715
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761715