Principaux documents
ENAH038568D2
Enamine
4,4-difluorocyclohexane-1-thiol
50 MG
489,20 €
100 MG
638,70 €
250 MG
832,40 €
500 MG
1 204,20 €
1 G
1 492,80 €
2.5 G
2 748,60 €
5 G
3 978,40 €
10 G
5 811,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-761407-50MG
489,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
489,20 €
100 MG
638,70 €
250 MG
832,40 €
500 MG
1 204,20 €
1 G
1 492,80 €
2.5 G
2 748,60 €
5 G
3 978,40 €
10 G
5 811,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.21
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-761407-50MG
489,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4,4-difluorocyclohexane-1-thiol
Inchi Code
1S/C6H10F2S/c7-6(8)3-1-5(9)2-4-6/h5,9H,1-4H2
Clé InChI
TUDPCVKWDUEBPO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761407
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761407