Principaux documents
ENAH038568CF
Enamine
3-[(6-chloro-4-phenylquinazolin-2-yl)amino]propan-1-ol
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
2.5 G
1 324,20 €
5 G
1 939,10 €
10 G
2 854,30 €
Réf. du fournisseur: EN300-761386-100MG
232,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
2.5 G
1 324,20 €
5 G
1 939,10 €
10 G
2 854,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.79
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-761386-100MG
232,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-[(6-chloro-4-phenyl-2-quinazolinyl)amino]-1-propanol
Inchi Code
1S/C17H16ClN3O/c18-13-7-8-15-14(11-13)16(12-5-2-1-3-6-12)21-17(20-15)19-9-4-10-22/h1-3,5-8,11,22H,4,9-10H2,(H,19,20,21)
Clé InChI
RXNLIELAKWOBFH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761386
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761386