Principaux documents
ENAH03856745
Enamine
4-methyl-2-(piperidin-4-yl)pyrimidine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.71
Numéro MDL:
Iupac Name
4-methyl-2-(piperidin-4-yl)pyrimidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15N3.ClH/c1-8-2-7-12-10(13-8)9-3-5-11-6-4-9;/h2,7,9,11H,3-6H2,1H3;1H
Clé InChI
HDXRNAPYLMLIES-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761440
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761440