Principaux documents
ENAH038563BB
Enamine
2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-7-carboxylic acid
100 MG
468,80 €
250 MG
648,20 €
500 MG
995,30 €
1 G
1 264,40 €
2.5 G
2 434,40 €
5 G
3 582,30 €
10 G
5 290,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-736524-100MG
468,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
468,80 €
250 MG
648,20 €
500 MG
995,30 €
1 G
1 264,40 €
2.5 G
2 434,40 €
5 G
3 582,30 €
10 G
5 290,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.16
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-736524-100MG
468,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H7N3O2/c1-5-4-7-9-3-2-6(8(12)13)11(7)10-5/h2-4H,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
RPDNYRSXVUZMTB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736524
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736524