ENAH038562DD
Enamine
(2,5-dimethylphenyl)urea
Réf. du fournisseur: EN300-704062-100MG
165,90 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-704062-100MG
165,90 €
Pf
210-211
Iupac Name
N-(2,5-dimethylphenyl)urea
Inchi Code
1S/C9H12N2O/c1-6-3-4-7(2)8(5-6)11-9(10)12/h3-5H,1-2H3,(H3,10,11,12)
Clé InChI
RLXRWINLCMAOES-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-704062