Principaux documents
ENAH038562AD
Enamine
lithium(1+) ion 1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.06
Numéro MDL:
Iupac Name
lithium 1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C3H2N2O2S.Li/c6-3(7)2-5-4-1-8-2;/h1H,(H,6,7);/q;+1/p-1
Clé InChI
KSKPFCPFWZSSPW-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
RT
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746188
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746188