ENAH03855FF7
Enamine
5-bromo-4,6-dimethyl-1,2,3-triazine
Réf. du fournisseur: EN300-379546-100MG
423,80 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-379546-100MG
423,80 €
Pf
104-105
Iupac Name
5-bromo-4,6-dimethyl-1,2,3-triazine
Inchi Code
1S/C5H6BrN3/c1-3-5(6)4(2)8-9-7-3/h1-2H3
Clé InChI
VEZFVJJPDSCEJH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-379546