ENAH03855D68
Enamine
5-sulfofuran-2-carboxylic acid
Réf. du fournisseur: EN300-156557-100MG
120,90 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-156557-100MG
120,90 €
Iupac Name
5-sulfo-2-furoic acid
Inchi Code
1S/C5H4O6S/c6-5(7)3-1-2-4(11-3)12(8,9)10/h1-2H,(H,6,7)(H,8,9,10)
Clé InChI
GZXIBGIUGORTLA-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156557