Principaux documents
ENA964517852
Enamine
2-(propan-2-yl)oxane-4-carboxylic acid
100 MG
75,40 €
250 MG
106,60 €
500 MG
167,70 €
1 G
215,80 €
2.5 G
455,00 €
5 G
897,00 €
10 G
1 752,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-129687-100MG
75,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
75,40 €
250 MG
106,60 €
500 MG
167,70 €
1 G
215,80 €
2.5 G
455,00 €
5 G
897,00 €
10 G
1 752,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.22
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-129687-100MG
75,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-isopropyltetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-6(2)8-5-7(9(10)11)3-4-12-8/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11)
Clé InChI
OANZNLSVCHRGLN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129687
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129687