Principaux documents
ENA964506784
Enamine
4,5-difluoro-2-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
2.5 G
1 904,50 €
5 G
2 818,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-738605-100MG
335,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
2.5 G
1 904,50 €
5 G
2 818,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.63
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-738605-100MG
335,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4,5-difluoro-2-methoxybenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H5ClF2O3S/c1-13-6-2-4(9)5(10)3-7(6)14(8,11)12/h2-3H,1H3
Clé InChI
MARRIMPKLITFCM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-738605
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-738605